AuftragsverfolgungKontakt
Colour Lab Tapes | Avantor
Colour Lab Tapes
Colour lab tape, core size: 76,2 mm, Grau, 55 m, 24 mm
Artikelnr. GAINPAT-24GR
Anbieter:   GA
Colour Lab Tapes
Artikelnr. GAINPAT-24GR
Anbieter:  GA
Colour Lab Tapes
Colour Lab Tapes
Colour lab tape, core size: 76,2 mm, Grau, 55 m, 24 mm
Preis
20,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Rolle
Product Details & Documents
Colour laboratory tape is available in a wide range of colours and widths, for easy identification and colour-coding.
  • Temperature range: –80 to +121 °C
  • Ideal for all general-use applications in the lab
  • Continuous tape format allows use of as much or little as necessary
  • Resistant to gamma irradiation (tested to up to 50 kGy)
  • Available in a wide range of colors and widths, for easy identification and colour-coding
Available in an assortment of eye-catching colours and various widths. Lab tape is perfect for colour-coding and general lab use. Can be written on with permanent markers and ball-point pens for easy and quick identification of cardboard, glass, plastic, and metal surfaces.
Spezifikationen
  • Breite:
    24 mm
  • Farbe:
    Grau
  • Bezeichnung:
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
  • Länge:
    55 m
  • Seq:
    22
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.