Cryogenic warning labels
Removable warning symbol labels, Kunststoff, General Warning Picto, 19,05×19,05 mm, 250 labels/roll
Artikelnr. GAINWL-009-1R
Anbieter: GA
Springe zu:
Product Details & Documents
Cryogenic warning labels for storage in liquid nitrogen, freezers, dry ice and other harsh environments. It is resistant to multiple freeze-thaw cycles, boiling water, UV rays, sterilization by gamma irradiation, deep-freeze and harsh lab environments.
- Water resistant
- Wear and tear-proof
- Laminated
- No perforation
The pictograms in laminated labels are protected against water, alcohol, chemicals and solvents. Temperature range from −196 to +100 °C.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Removable warning symbol labels
- Abmessungen:19,05×19,05 mm
- Material:Kunststoff
- Seq:05
- Verpackt:250 labels/roll
- Legend:General Warning Picto
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.