AuftragsverfolgungKontakt
Filtration kits, Sartoclear® Dynamics Lab V | Avantor
Filtration kits, Sartoclear® Dynamics Lab V
Sartoclear® Dynamics Lab V, 5 g, Asymmetric PES, 150 ml, 0,22 µm
Artikelnr. 514-1332
Anbieter:   Sartorius
Filtration kits, Sartoclear® Dynamics Lab V
Artikelnr. 514-1332
Anbieter:  Sartorius
Filtration kits, Sartoclear® Dynamics Lab V
Filtration kits, Sartoclear® Dynamics Lab V
Sartoclear® Dynamics Lab V, 5 g, Asymmetric PES, 150 ml, 0,22 µm
Preis
417,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 24 ST
Product Details & Documents
Sartoclear Dynamics® Lab V kits enable clarification and sterile filtration to be performed in a single step.
  • Clarify high-density mammalian cell culture in minutes
  • Out-of-the-box solution
  • Fast and effortless
  • No need for centrifugation
These kits simplify the process by fully eliminating the centrifugation step otherwise needed for clarification. As a result, they enable harvested cell cultures to be efficiently clarified and sterilised in minutes – quickly and easily.
Sartoclear Dynamics® Lab V kits are designed for simultaneous clarification and sterile filtration of ≻15 ml to 1 L of mammalian cell culture broth to prepare samples for subsequent downstream processing steps, such as protein purification and concentration. The convenient kits combine pouches of filter aid for clarification and vacuum filtration units for sterile filtration.
Spezifikationen
  • Membran:
    Asymmetric PES
  • Porengröße:
    0,22 µm
  • Kapazität:
    150 ml
  • Bezeichnung:
    Sartoclear® Dynamics Lab V, 5 g
  • Cat. No.:
    514-1332
  • Umweltzertifizierung:
    Renewable Energy Certificate
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.