Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Röhrchenracks | Avantor

VWR® Röhrchenracks

Röhrchenrack für 4-ml-Fläschchen, transparent, Acryl, 15,2 mm, 40, 175,8×115,5×20 mm
Artikelnr. 548-0192A
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Röhrchenracks
Artikelnr. 548-0192A
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Röhrchenracks
VWR® Röhrchenracks

Röhrchenrack für 4-ml-Fläschchen, transparent, Acryl, 15,2 mm, 40, 175,8×115,5×20 mm

Preis
112,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Röhrchenracks eignen sich zur Lagerung und zum Transport von Fläschchen.

  • Sichere Lagerung von Fläschchen
  • Stabile Ausführung
  • Einfache Handhabung und Transport

Diese Röhrchenracks ermöglichen einen sicheren Stand der Fläschchen auf dem Labortisch. Die leeren Racks sind stapelbar und somit platzsparend.

 :

 :

 :

 :

 :

Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    15,2 mm
  • Anz. Bohrungen:
    40
  • Bezeichnung:
    Röhrchenrack für 4-ml-Fläschchen, transparent, Acryl
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    175,8×115,5×20 mm