AuftragsverfolgungKontakt
Mini-Display Wall Füllstandssensor, b.safe
2-Kanal-Sensor für 2 Container, 84×70×84 mm
Artikelnr. BOHLR658-02
Anbieter:   Bohlender
Mini-Display Wall Füllstandssensor, b.safe
Artikelnr. BOHLR658-02
Anbieter:  Bohlender
Mini-Display Wall Füllstandssensor, b.safe
Mini-Display Wall Füllstandssensor, b.safe
2-Kanal-Sensor für 2 Container, 84×70×84 mm
Preis
190,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Das b.safe Mini-Display ist die optimale Basislösung für die lokale Überwachung einzelner HPLC-Anlagen.
  • Mit Steckeraufsätzen für EU, Australien, USA, Japan und UK
  • Kompatibel zu jeder Waste Caps-Version von b.safe
  • Zusätzlichen Komfort bietet die Möglichkeit zur Unterbrechung des Alarmtons während des Behältertauschs
Anzeigegerät zur Überwachung angeschlossener Füllstandssensoren in b.safe Waste Caps und b.safe System Waste Caps. Aluminiumgehäuse zur Integration in Frontplatten von Laboreinbauten. Einfache Bedienung über Touchpad.
Alarmierungsbox im Kunststoffgehäuse zum Einbau in Frontplatten von Labormöbeln. Frontseite mit Touchpads und LED-Anzeigen zur Überwachung des Betriebs und des Füllstands der angeschlossenen Sensoren. Optischer und akustischer Hauptalarm bei vollen Behältern bis zur Rückmeldung eines leeren Tauschbehälters. Ausführungen 1-Kanal und 2-Kanal geeignet für b.safe Waste Caps LC / System Waste Caps LC mit Hauptalarm, Ausführung DLC für b.safe Waste Caps DLC / System Waste Caps DLC mit Vor- und Hauptalarm. Lieferung inklusive Netzteil (Input: AC 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz, 0,5 A, Output: 24 V DC, 0,5 A) mit Steckeraufsätzen für EU, Australien, USA, Japan und UK.
Beide Ausführungen der b.safe Alarmierungsboxen erhalten Sie als Version „Wall“ zur festen Integration in die Front von Labormöbeln oder „Table“ zur Verwendung als Tischgerät.
 : Kombinierbares Alarmsignal mit roter LED-Blitzleuchte und zusätzlicher Sirene (Dauerton) als zusätzliche Alarmierung in einem separaten Raum oder bei starkem Geräuschpegel. Je nach verwendeter Anschlussbuchse am b.safe Display als Einzelalarm oder zur Überwachung mehrerer Behälter geeignet. IP65-geschütztes Gehäuse aus ABS. Lieferung inklusive Netzteil (Input: AC 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz, 5,5 A, Output: 24 V DC, 0,5 A) mit Steckeraufsätzen für EU, Australien, USA, Japan und UK.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    2-Kanal-Sensor für 2 Container
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    84×70×84 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BOHLR621-01
    Stromversorgung
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 41,40 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BOHLR635-01
    Kombi-Signalgeber
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 346,00 €