Temperaturfühler
Sensor, G ³/₄, für Vor- oder Rücklauf, −90…+200 °C, 1,5 m, - mm
Catalog # HUBE10142
Supplier: HUBER
Jump to:
Product Details & Documents
Für externe Anwendungen zur Temperaturregulierung.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Messbereich:−90…+200 °C
- Bezeichnung:Sensor, G ³/₄, für Vor- oder Rücklauf
- Länge:1,5 m
- Seq:01
- Ø×L:- mm