AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for multi-use data loggers, tempmate.®-M2 | Avantor
Accessories for multi-use data loggers, tempmate.®-M2
tempmate.®-M2 Externer digitaler PT100-Temperatursensor; 1,2 m Länge, –80...+200 °C
Artikelnr. IMECM2S-300
Anbieter:   tempmate
Accessories for multi-use data loggers, tempmate.®-M2
Artikelnr. IMECM2S-300
Anbieter:  tempmate
Accessories for multi-use data loggers, tempmate.®-M2
Accessories for multi-use data loggers, tempmate.®-M2
tempmate.®-M2 Externer digitaler PT100-Temperatursensor; 1,2 m Länge, –80...+200 °C
Preis
68,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    tempmate.®-M2 Externer digitaler PT100-Temperatursensor; 1,2 m Länge, –80...+200 °C
  • Seq:
    01