Accessories for multi-use data loggers, tempmate.®-M2
tempmate.®-M2 externer T/rH-Sensor –40...+90 °C HQ digitaler Temperatur-/Feuchtigkeitssensor 1,2 m Länge, 0 - 100% rF
Artikelnr. IMECM2S-200
Anbieter: tempmate
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:tempmate.®-M2 externer T/rH-Sensor –40...+90 °C HQ digitaler Temperatur-/Feuchtigkeitssensor 1,2 m Länge, 0 - 100% rF
- Seq:02