Rührstäbe
Stirring rods, glass, with fused ends, Glas, 5 mm, 150 mm
HECH42850012
AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.
- Ø:5 mm
- Bezeichnung:Stirring rods, glass, with fused ends
- Länge:150 mm
- Material:Glas
- Seq:012
AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.