AuftragsverfolgungKontakt
Rührstäbe
Stirring rods, glass, with fused ends, Glas, 4 mm, 150 mm
  HECH42850006
Rührstäbe
  HECH42850006
Rührstäbe
Rührstäbe
Stirring rods, glass, with fused ends, Glas, 4 mm, 150 mm
34,40 €
1 * 100 ST
AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.
  • Ø:
    4 mm
  • Bezeichnung:
    Stirring rods, glass, with fused ends
  • Länge:
    150 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    011