Pasteurpipetten, Einweg
Non plugged, 2 ml, 7 mm, 150 mm, 250/box
HECH40567001
Diese Einweg-Pasteurpipetten werden aus Kalknatronglas hergestellt.
- Lange konische Spitze
- Mit Einengung für Wattestopfen
- Erhältlich mit oder ohne Wattestecker
: ISO 7712
- Ext.Ø:7 mm
- Verpackt:250/box
- Kapazität:2 ml
- Bezeichnung:Non plugged
- Länge:150 mm