AuftragsverfolgungKontakt
Uhrgläser
Uhrgläser
Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand, 150 mm
Catalog # HECH40010015
Uhrgläser
Catalog # HECH40010015
Uhrgläser
Uhrgläser
Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand, 150 mm
Price
22,00 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Abdampfschalen, aus Glas, verschmolzener Rand.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Mit oder ohne Loch erhältlich
Certifications: DIN 12 341
Specifications
  • Ø:
    150 mm
  • Bezeichnung:
    Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand
  • Seq:
    20