Uhrgläser
Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand, 100 mm
Artikelnr. HECH40010010
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Abdampfschalen, aus Glas, verschmolzener Rand.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Mit oder ohne Loch erhältlich
: DIN 12 341
Spezifikationen
- Ø:100 mm
- Bezeichnung:Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand
- Seq:16