AuftragsverfolgungKontakt
Uhrgläser | Avantor
Uhrgläser
Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand, 60 mm
Artikelnr. HECH40010006
Uhrgläser
Artikelnr. HECH40010006
Uhrgläser
Uhrgläser
Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand, 60 mm
Preis
15,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Abdampfschalen, aus Glas, verschmolzener Rand.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Mit oder ohne Loch erhältlich
Zertifizierung: DIN 12 341
Spezifikationen
  • Ø:
    60 mm
  • Bezeichnung:
    Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand
  • Seq:
    12
  • Cat. No.:
    HECH40010006
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.