AuftragsverfolgungKontakt
Uhrgläser
Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand, 40 mm
Artikelnr. HECH40010004
Uhrgläser
Artikelnr. HECH40010004
Uhrgläser
Uhrgläser
Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand, 40 mm
Preis
16,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Abdampfschalen, aus Glas, verschmolzener Rand.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Mit oder ohne Loch erhältlich
 : DIN 12 341
Spezifikationen
  • Ø:
    40 mm
  • Bezeichnung:
    Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand
  • Seq:
    10