GreenPURE HALIOS Sterilfilterkapsel, 0,2 µm Verbrauchsmaterial Ersatz-Sterilfilterkapsel für die Dispenser der Anlagen HALIOS, HALIOS 6/12 und HALIOS 40. Übliche Standzeit: 12 Monate. ***** Empfohlenes Tauschintervall: mind. 1 pro Jahr oder nach Beda 1 * 1 ST
Artikelnr. SGWA402116
Lieferant: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together