PILZ® Classic-Line: Reihenheizgerät, Ausführung mit 6 Heizplätzen Betriebsspannung 230 VAC Leistung 1980 W Max. zulässige Betriebstemperatur 450°C Für Kolbengrösse 500 ml. Geräteausstattung - Maße: 1146 x 260 x 130 mm - ein Hauptschalter - ein int 1 * 1 ST
Artikelnr. WINKWHRE6E000500DE
Lieferant: WINKLER
Frequently Bought Together