Corning® 25-Layer CellCube® Module, Corning
Product Details & Documents
Das CellCube-Modul ist ein integriertes, gekapseltes, steriles Einweggerät, das vor dem Versand zu 100% einem Druckhaltetest unterzogen wird.
Es besteht aus einer Reihe paralleler Styrolplatten, die so verbunden sind, dass zwischen benachbarten Platten dünne, versiegelte, laminare Strömungsräume entstehen. Jede Kulturplatte wird vor dem Zusammenbau einer speziellen Gewebekulturbehandlung unterzogen, um ein dichtes, gleichmäßiges Zellwachstum sicherzustellen. Diese CellCube-Module bieten: eine Reihe paralleler Polystyrolplatten, die miteinander verbunden sind, um dünne, versiegelte, laminare Strömungsräume zwischen benachbarten Platten zu schaffen, eine 21,250 cm² große Polystyrol-Wachstumsoberfläche, die optimal für das Wachstum anhaftungsabhängiger Zellen behandelt ist, eine perfundierte Umgebung, die in vivo Konditionierungen besser simuliert sowie Nährstoffe und Sauerstoff zuverlässiger verteilt, ein integriertes, gekapseltes, steriles Einweggerät, das vor dem Versand zu 100% auf Druckfestigkeit getestet wird. Quadratische Kolbenform.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Bezeichnung:CellCube® Modul mit 25 Ebenen mit 21,250 cm² Wachstumsfläche, Polycarbonat/Polystyrol, Steril
- Seq:01
- Wachstumsfläche:21,250 cm²
- Cat. No.:CORN3201
- Medienvolumen:1500 ml
- Umweltzertifizierung:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
- Surface:Tissue Culture Treated
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.