Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
ABTS(R) 2-COMPONENT MICROWELL PEROXIDASE 1 * 600 mL
Artikelnr. KPLI5120-0032
Lieferant:
SERACARE LIFE SCIENCES
Zertifikate
Bild vergrößern
ABTS(R) 2-COMPONENT MICROWELL PEROXIDASE 1 * 600 mL
Artikelnr. KPLI5120-0032
Lieferant:
SERACARE LIFE SCIENCES
Zertifikate
Zugehörige Informationen
Dokumentation
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Dokumentation
Frequently Bought Together
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Geradwandige Probenbehälter, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Petrischalen, PS
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, High Performance, Flat or Plug Cap, PP
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Lieferant: EPPENDORF
VWR® Premium Line, Serologische Pipetten
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Homogenisationsbeutel
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Lieferant: VWR Collection