DENSITY STANDARD 1.2849 G/ML 20 C 1 * 60 mL
Artikelnr. PARGDEN20-13
Lieferant: PARAGON SCIENTIFIC
Frequently Bought Together
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Lieferant: Merck
VWR® Kulturmedien, gebrauchsfertig, in Beuteln
Lieferant: VWR Chemicals
Litmus test papers, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Cholestyramine Resin, Reference Standard
Lieferant: USP
n-Pentacosan
Lieferant: EHRENSTORFER
Kaliumchlorid 3 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pestizid- Referenzstandard, 2,6-Dichlorbenzamid 100 µg/ml in Acetonitril
Lieferant: EHRENSTORFER
ALPHA-CHACONINE 1 * 5 mg
Lieferant: Merck
TECHNICAL BUFFER PH 5.00 250 ML 1 * 1 ST
Lieferant: Mettler - Toledo
Trübungsstandards, Formazin
Lieferant: VWR Chemicals
Succinat 1.000 mg/L in Wasserstandard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
BERYLLIUM BE - 100 MG/L STANDARD FOR ICP 1 * 100 mL
Lieferant: CPACHEM
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Chlorothalonil
Lieferant: Merck
Vanadium-Standardlösung, 1.000 mg/l V in 2%iger Schwefelsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
Kaliumplumbit-Lösung Reag. Ph. Eur. 1071200
Lieferant: VWR Chemicals
Perfluorpropansulfonsäure-Natrium
Lieferant: EHRENSTORFER
Petrolatum, weiß
Lieferant: USP
pH buffer, single-use, SINGLET™
Lieferant: Hach