AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Mannose 99,5%
D(+)-Mannose 99,5%
Bottle, 500 g
Artikelnr. APOSBIM0134-500G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
D(+)-Mannose 99,5%
Artikelnr. APOSBIM0134-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  3458-28-4
D(+)-Mannose 99,5%
Bottle, 500 g
CAS Nummer:  3458-28-4
Preis
109,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • Heavy metals: <10ppm
Synonyme:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS Nummer:3458-28-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064122
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Schmelzpunkt:133…140 °C
  • Dichte:1,54 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:222-392-4
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 g