AuftragsverfolgungKontakt
Linolsäure | Avantor
Linolsäure
Bottle, 100 g
Artikelnr. APOSBIL9075-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Linolsäure
Artikelnr. APOSBIL9075-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  60-33-3
Linolsäure
Bottle, 100 g
CAS Nummer:  60-33-3
Preis
218,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
  • CAS Nummer:60-33-3
  • Formel:C₁₈H₃₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064241
  • Molekulargewicht:280.45 g/mol
  • Siedepunkt:230 °C/15mmHg
  • Schmelzpunkt:–12 °C
  • Dichte:0,902 g/cm³ (25 °C)
  • Blitzpunkt:>110 °C
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
  • EINECS:200-470-9
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.