AuftragsverfolgungKontakt
Xanthydrol
Bottle, 25 g
  APOSBIX1001-25G
Xanthydrol
  APOSBIX1001-25G
 :  90-46-0
Xanthydrol
Bottle, 25 g
 :  90-46-0
75,30 €
1 * 25 g
 :  9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol, 9H-Xanthen-9-ol
  •  :90-46-0
  •  :C₁₃H₁₀O₂
  •  :MFCD00005057
  •  :198.22 g/mol
  •  :124…127 °C
  •  :Kühlschrank
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g