Digitonin
Bottle, 250 mg
Artikelnr. APOSBID3301-250MG
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Synonyme: Digitonin
- CAS Nummer:11024-24-1
- Formel:C₅₆H₉₂O₂₉
- MDL-Nummer:MFCD00077729
- Molekulargewicht:1229.312 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:234-255-6
- UN:3462
- ADR:6.1,III
Dokumente
APOSBID3301-250MG_TDS_EN
Produktspezifikation
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
- VE:250 mg