Kämpferol
Bottle, 100 mg
Artikelnr. APOSBISN0318-100MG
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
- CAS Nummer:520-18-3
- Formel:C₁₅H₁₀O₆
- MDL-Nummer:MFCD00016938
- Molekulargewicht:286.24 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
- VE:100 mg



