AuftragsverfolgungKontakt
Syringe filters, colour coded
25 mm, 0,45 µm, Nylon, PP, Grün
Artikelnr. MICS58045-N25-C
Anbieter:   MICROSOLV
Syringe filters, colour coded
Artikelnr. MICS58045-N25-C
Anbieter:  MICROSOLV
Syringe filters, colour coded
Syringe filters, colour coded
25 mm, 0,45 µm, Nylon, PP, Grün
Preis
247,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Colour coded low volume syringe filter for HPLC, CE or dissolution testing.
  • Hydrophilic membrane
  • Houding made from virgin medical grade PP
  • Retention volume of 90 µl
Spezifikationen
  • Ø:
    25 mm
  • Gehäusematerial:
    PP
  • Membran:
    Nylon
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Farbe:
    Grün
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    MICS58045-N25-C
  • Max. Temperatur:
    100 °C
  • Max. operating pressure:
    7,6 bar