J.T.Baker® Platte 96
PP-Platten, U-Boden, Transparent, -, 0,3 ml
Artikelnr. 43001-0600
Anbieter: Avantor
Springe zu:
Product Details & Documents
J.T.Baker® Platte 96 runde Wells, Platten aus PS eignen sich bestens für ELISA Anwendungen.
- Alphanumerische Kodierung hilft bei der Identifikation der Proben
- Die Form der Platten hilft die Verschleppung von Proben signifikant zu reduzieren
- Genormte Abmessungen (128×85 mm) machen sie kompatibel mit den gängigsten Labormaschinen
Dokumente
Spezifikationen
- Steril:-
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:PP-Platten, U-Boden
- Wellvolumen:0,3 ml
- Cat. No.:43001-0600
- Umweltzertifizierung:ISO 50001 (Certificate Registration No.) 10000406726-MSC-RvA-DEU
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.