J.T.Baker® Platte 96
PS-Platten, V-Boden, Klar, -, 0,24 ml
Artikelnr. 43001-0118
Anbieter: Avantor
Springe zu:
Product Details & Documents
J.T.Baker® Platte 96 runde Wells, Platten aus PS eignen sich bestens für ELISA Anwendungen.
- Alphanumerische Kodierung hilft bei der Identifikation der Proben
- Die Form der Platten hilft die Verschleppung von Proben signifikant zu reduzieren
- Genormte Abmessungen (128×85 mm) machen sie kompatibel mit den gängigsten Labormaschinen
Dokumente
Spezifikationen
- Steril:-
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:PS-Platten, V-Boden
- Wellvolumen:0,24 ml
- Cat. No.:43001-0118
- Umweltzertifizierung:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung