QUANTOFIX® Test Strips, Chlorine dioxide
QUANTOFIX Chlordioxid 3000, 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 • 2500 • 3000 - mg/L, Redoxreaktion (Kaliumiodid / Redoxindikator), 40×40×120 mm (package), 100 test(s)
MANA91357
Semiquantitative Teststreifen zur Bestimmung von Chlordioxid.
Chlordioxid – 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mg/L
- Chlordioxid - Gelb → Dunkelgrün (Feld 1), Farblos → Braunschwarz (Feld 2)
Ideal für die schnelle und einfache Analyse von Chlordioxid direkt vor Ort. Keine Wartung oder Kalibrierung erforderlich.
Certifications:
Ordering information:
Packaging:
- Chemische Methode:Redoxreaktion (Kaliumiodid / Redoxindikator)
- Bezeichnung:QUANTOFIX Chlordioxid 3000
- Abmessungen:40×40×120 mm (package)
- Tests pro Kit:100 test(s)
- Messbereich:0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 • 2500 • 3000 - mg/L
- Cat. No.:MANA91357
- Haltbarkeit (Monate):30 (aus der Produktion)
- Platform:Semi-quantitative test strips
- Inhalt:100 Teststreifen in einer Röhre, mit Gebrauchsanweisung
- Instrument:Nein
- Parameter:Alle Reagentien enthalten
- Method:Chlordioxid - Redoxreaktion (Gelb → Dunkelgrün (Feld 1), Farblos → Braun-Schwarz (Feld 2))
- Konformität:Keine gefährliche Materialien
- Gewicht:42,8 g