AuftragsverfolgungKontakt
Mouse IL-2 ELISPOT Set | Avantor
Mouse IL-2 ELISPOT Set
Mouse IL-2 ELISPOT set, 10×96 tests
Artikelnr. ABCAAB46623-10X96
Anbieter:   Abcam
Mouse IL-2 ELISPOT Set
Artikelnr. ABCAAB46623-10X96
Anbieter:  Abcam
CAS Nummer:  
Mouse IL-2 ELISPOT Set
Mouse IL-2 ELISPOT Set
Mouse IL-2 ELISPOT set, 10×96 tests
CAS Nummer:  
Preis
1 700,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Mouse IL-2 ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Mouse IL-2 production in a single cell suspension.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Mouse IL-2 ELISPOT set
  • Tests pro Kit:
    10×96 tests
  • Cat. No.:
    ABCAAB46623-10X96
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Species reactivity:
    Mouse
  • Probentyp:
    Suspension cells
  • Product type:
    Uncoated
  • Processing time:
    Multiple steps
  • Antigen-Symbol:
    IL-2
  • Regulatory status:
    RUO
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.