AuftragsverfolgungKontakt
Human TNF alpha ELISPOT Set | Avantor
Human TNF alpha ELISPOT Set
Human TNF alpha ELISPOT set, 10×96 tests
Artikelnr. ABCAAB46550-10X96
Anbieter:   Abcam
Human TNF alpha ELISPOT Set
Artikelnr. ABCAAB46550-10X96
Anbieter:  Abcam
CAS Nummer:  
Human TNF alpha ELISPOT Set
Human TNF alpha ELISPOT Set
Human TNF alpha ELISPOT set, 10×96 tests
CAS Nummer:  
Preis
1 700,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Human TNF alpha ELISPOT set
  • Tests pro Kit:
    10×96 tests
  • Cat. No.:
    ABCAAB46550-10X96
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Form:
    Uncoated
  • Species reactivity:
    Human;Monkey
  • Processing time:
    Multiple steps
  • Antigen-Symbol:
    TNF alpha
  • Regulatory status:
    RUO
Spezifikationen