AuftragsverfolgungKontakt
Human TNF alpha ELISPOT Set | Avantor
Human TNF alpha ELISPOT Set
Human TNF alpha ELISPOT set, 20×96 tests
Catalog # ABCAAB46550-20X96
Supplier:   Abcam
Human TNF alpha ELISPOT Set
Catalog # ABCAAB46550-20X96
Supplier:  Abcam
CAS Number:  
Human TNF alpha ELISPOT Set
Human TNF alpha ELISPOT Set
Human TNF alpha ELISPOT set, 20×96 tests
CAS Number:  
Price
2 790,00 €
Log in for availability
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
  • Bezeichnung:
    Human TNF alpha ELISPOT set
  • Tests pro Kit:
    20×96 tests
  • Cat. No.:
    ABCAAB46550-20X96
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Form:
    Uncoated
  • Species reactivity:
    Human;Monkey
  • Processing time:
    Multiple steps
  • Antigen-Symbol:
    TNF alpha
  • Regulatory status:
    RUO
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.