AuftragsverfolgungKontakt
Fallschutzsets für Dachdecker | Avantor
Fallschutzsets für Dachdecker
Fallschutzsets für Dachdecker
Artikelnr. PRTWFP66RER
Anbieter:   Portwest
Fallschutzsets für Dachdecker
Artikelnr. PRTWFP66RER
Anbieter:  Portwest
Fallschutzsets für Dachdecker
Fallschutzsets für Dachdecker
Fallschutzsets für Dachdecker
Preis
211,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Kit enthält Zwei-Punkt-Gurt, Karabiner, abnehmbare 12-mm-Seilklemme, 10 Meter statisches Kernmantelseil, Nylonbeutel mit Kordelzug
  • Brustschlaufen
  • Hochwertiges 12mm Kernmantelseil
  • Maximal zulässige Last: 100 kg
Der vielseitige Nylonbeutel mit Kordelzug ist hochfest und dennoch ein Leichtgewicht und eignet sich daher ideal für die sichere Aufbewahrung von Fallschutzprodukten.
10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab auf dem Produktetikett angegebenen Herstellungsdatum.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Fallschutzsets für Dachdecker
  • Seq:
    01