QUANTOFIX® Test Strips, Chlorine dioxide
QUANTOFIX Chlordioxid 15, 0.25 • 0.5 • 1 • 3 • 5 • 10 • 15 - mg/L, Farbreaktion mit einem Triazin-Derivat, 40×40×120 mm (package), 50 test(s)
Artikelnr. MANA91355
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Springe zu:
Product Details & Documents
Semiquantitative Teststreifen zur Bestimmung von Chlordioxid.
Chlordioxid – 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mg/L
- Chlordioxid - Gelb → Dunkelgrün (Feld 1), Farblos → Braunschwarz (Feld 2)
Ideal für die schnelle und einfache Analyse von Chlordioxid direkt vor Ort. Keine Wartung oder Kalibrierung erforderlich.
:
:
:
Spezifikationen
Spezifikationen
- Chemische Methode:Farbreaktion mit einem Triazin-Derivat
- Bezeichnung:QUANTOFIX Chlordioxid 15
- Abmessungen:40×40×120 mm (package)
- Tests pro Kit:50 test(s)
- Messbereich:0.25 • 0.5 • 1 • 3 • 5 • 10 • 15 - mg/L
- Cat. No.:MANA91355
- Haltbarkeit (Monate):24 (aus der Produktion)
- Platform:Semi-quantitative test strips
- Inhalt:50 Teststreifen in einer Röhre, mit Gebrauchsanweisung
- Instrument:Nein
- Parameter:Alle Reagentien enthalten
- Method:Chlordioxid – Redoxreaktion (farblos → rosa)
- Konformität:Keine gefährliche Materialien
- Gewicht:35 g



