AuftragsverfolgungKontakt
Drigalskispatel
195 mm, 40 mm
Catalog # 231-0652
Supplier:   RSG
Drigalskispatel
Catalog # 231-0652
Supplier:  RSG
Drigalskispatel
Drigalskispatel
195 mm, 40 mm
Price
36,10 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
  • Für bakteriologische Anwendungen
  • Auch als Rührer verwendbar
  • Für die gleichmäßige Verteilung oder bessere Ausbreitung von Medien
Specifications
  • Länge:
    195 mm
  • Klingenbreite:
    40 mm