Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Abluftfilter, V3.0 | Avantor
Abluftfilter, V3.0
Abluftfilter S, V3.0, mit Spritzschutz und Austauschanzeige, Standzeit 3 Monate
Artikelnr. SCTV410534
Anbieter:   S.C.A.T.
Abluftfilter, V3.0
Artikelnr. SCTV410534
Anbieter:  S.C.A.T.
Abluftfilter, V3.0
Abluftfilter, V3.0
Abluftfilter S, V3.0, mit Spritzschutz und Austauschanzeige, Standzeit 3 Monate
Preis
60,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Der neue SCAT Exhaust Filter V3.0 für SafetyWasteCaps garantiert mit seiner 90%-igen CTC-Adsorption maximale Luftreinheit durch drei integrierte Aktivkohlesorten.
  • Verhindert den Austritt schädlicher Dämpfe und sorgt für sicheren Druckausgleich im Abfallbehälter
  • 3-lagige Filtermedien mit sehr hohem Leistungsspektrum für Säuren und Laugen
  • Optimiert für die Bindung von HPLC-Pufferlösungen und die Absorption organischer Lösungsmitteldämpfe
  • Die natürliche Porenstruktur der Aktivkohle verhindert Verkleben oder Verstopfen
  • Präzise Anzeige des nächsten Austauschzeitpunktes durch einen Zeitindikator
  • Erhältlich in Größen (S/M/L) mit unterschiedlichen Standzeiten (3/6/12 Monate)
  • Der Einsatz von Abluftfiltern kann zur Reduzierung der Luftwechselrate beitragen
Jede Austauschpackung bietet attraktive Kostenvorteile im Vergleich zum Einzelkauf. Zusätzliche Details finden Sie in der Registerkarte "Weitere Informationen"
 : Entspricht den Anforderungen der Brennbarkeitsklasse V-0 (UL-94).
 : Für den ungeöffneten Filter existiert kein Verfallsdatum. Nach mehreren Jahren koaguliert die Kohle allmählich und die Gesamtoberfläche verändert sich, aber der Filter kann weiterhin verwendet werden.
 : Tauschen Sie Ihre SCAT Abluftfilter V3.0 regelmäßig und innerhalb der angegebenen Standzeit aus. Die angegebenen Wechselzeiträume basieren auf der praxisüblichen Verwendung von LC-typischen, organischen Lösungsmitteln und Lösungsmittelgemischen.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Abluftfilter S, V3.0, mit Spritzschutz und Austauschanzeige, Standzeit 3 Monate
  • Seq:
    01