Abluftfilter, V3.0
Product Details & Documents
Der neue SCAT Exhaust Filter V3.0 für SafetyWasteCaps garantiert mit seiner 90%-igen CTC-Adsorption maximale Luftreinheit durch drei integrierte Aktivkohlesorten.
- Verhindert den Austritt schädlicher Dämpfe und sorgt für sicheren Druckausgleich im Abfallbehälter
- 3-lagige Filtermedien mit sehr hohem Leistungsspektrum für Säuren und Laugen
- Optimiert für die Bindung von HPLC-Pufferlösungen und die Absorption organischer Lösungsmitteldämpfe
- Die natürliche Porenstruktur der Aktivkohle verhindert Verkleben oder Verstopfen
- Präzise Anzeige des nächsten Austauschzeitpunktes durch einen Zeitindikator
- Erhältlich in Größen (S/M/L) mit unterschiedlichen Standzeiten (3/6/12 Monate)
- Der Einsatz von Abluftfiltern kann zur Reduzierung der Luftwechselrate beitragen
Jede Austauschpackung bietet attraktive Kostenvorteile im Vergleich zum Einzelkauf. Zusätzliche Details finden Sie in der Registerkarte "Weitere Informationen"
Certifications: Entspricht den Anforderungen der Brennbarkeitsklasse V-0 (UL-94).
Packaging: Für den ungeöffneten Filter existiert kein Verfallsdatum. Nach mehreren Jahren koaguliert die Kohle allmählich und die Gesamtoberfläche verändert sich, aber der Filter kann weiterhin verwendet werden.
Caution: Tauschen Sie Ihre SCAT Abluftfilter V3.0 regelmäßig und innerhalb der angegebenen Standzeit aus. Die angegebenen Wechselzeiträume basieren auf der praxisüblichen Verwendung von LC-typischen, organischen Lösungsmitteln und Lösungsmittelgemischen.
Dokumente
SCAT Europe Exhaust Filter 3 Types of Active Carbon
Produktliteratur
Spezifikationen
- Bezeichnung:Abluftfilter M, V3.0 mit Spritzschutz und Wechseletikett, 6 Monate Standzeit
- Seq:03