AuftragsverfolgungKontakt
Adapter mit Schliff, TYPE D, b.safe
PTFE/PPP, NS 29/32 NS, GL 45 (Außengewinde
Artikelnr. 590-0207
Anbieter:   Bohlender
Adapter mit Schliff, TYPE D, b.safe
Artikelnr. 590-0207
Anbieter:  Bohlender
Adapter mit Schliff, TYPE D, b.safe
Adapter mit Schliff, TYPE D, b.safe
PTFE/PPP, NS 29/32 NS, GL 45 (Außengewinde
Preis
75,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zur Montage von Bauteilen mit Anschluss Schliff-Kern NS29/32 auf Flaschen und Behältern mit Gewinde GL45.
  • Flexibel und unabhängig bleiben
  • Mit Griffmulden für eine einfache Montage
Ihre vorhandenen Caps und Waste Caps passen nicht zu den Flaschen und Kanistern, die Sie verwenden möchten oder umgekehrt? Verwenden Sie einfach b.safe Gewindeadapter für eine flexible Kombination von Kappen und Abfallkappen unabhängig vom Gewinde an Flasche und/oder Behälter.
Spezifikationen
  • Kern:
    NS 29/32 NS
  • Gewinde:
    GL 45 (Außengewinde
  • Bezeichnung:
    PTFE/PPP
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 590-0209
    b.safe Lösemutter GL 32 für b.safe Gewindeadapter (TYPE D)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 18,00 €