ContactUsLinkComponent
IBC-STATION, POLYETHYLEN, BLAU, MIT PE-GITTERROST, UNTERFAHRBAR, AUFFANGVOLUMEN: 1000 LITER, TRAGLAST IN KG: 2000 KG, ABMESSUNGEN AU ßEN: B X T X H (MM) 1370 x 1980 x 720 1 * 1 ST
Artikelnr. MSGA38648
Lieferant:  asecos
IBC-STATION, POLYETHYLEN, BLAU, MIT PE-GITTERROST, UNTERFAHRBAR, AUFFANGVOLUMEN: 1000 LITER, TRAGLAST IN KG: 2000 KG, ABMESSUNGEN AU ßEN: B X T X H (MM) 1370 x 1980 x 720 1 * 1 ST
Artikelnr. MSGA38648
Lieferant:  asecos
Frequently Bought Together