Zubehör
Objekttischeinsatz
Artikelnr. ECHLHLDR0007
Anbieter: DISCOVER ECHO
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Objekttischeinsatz
- Seq:09
- Cat. No.:ECHLHLDR0007
- Stromzufuhr:168 - 240 VA (50/60 Hz)
- Output:USB
- Kamera:80 MP Farbe
- Beobachtungsmethode:Hellfeld und Phasenkontrast
- Display:12,9” iPad Pro® Retina® Display, 2732×2048 (264 Pixel/Inch)
- Sensor:CMOS