AuftragsverfolgungKontakt
2-Phenylethanol 95%
2-Phenylethanol 95%
Bottle, 500 g
Artikelnr. APOSOR921810-500G
Anbieter:   Apollo Scientific
2-Phenylethanol 95%
Artikelnr. APOSOR921810-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  60-12-8
2-Phenylethanol 95%
Bottle, 500 g
CAS Nummer:  60-12-8
Preis
50,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
  • CAS Nummer:60-12-8
  • Formel:C₆H₅CH₂CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002886
  • Molekulargewicht:122.17 g/mol
  • Siedepunkt:219…221 °C
  • Schmelzpunkt:–27 °C
  • Dichte:1,02 g/cm³ (25 °C)
  • Blitzpunkt:101–102 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2810
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.