AuftragsverfolgungKontakt
2-Phenylethanol 95%
2-Phenylethanol 95%
Bottle, 1 kg
  APOSOR921810-1KG
2-Phenylethanol 95%
  APOSOR921810-1KG
 :  60-12-8
2-Phenylethanol 95%
Bottle, 1 kg
 :  60-12-8
92,70 €
1 * 1 kg
 :  Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
  •  :60-12-8
  •  :C₆H₅CH₂CH₂OH
  •  :MFCD00002886
  •  :122.17 g/mol
  •  :219…221 °C
  •  :–27 °C
  •  :1,02 g/cm³ (25 °C)
  •  :101–102 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :2810
  •  :6.1,III
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 kg