ContactUsLinkComponent
Luftgekühltes Peltier-Temperatur- modul TM-PE-P Air für Platte-Platte- und Kegel-Platte-Meßgeometrien Peltier Temperaturmodul für HAAKE MARS Rheometer (Modelle: iQ/iQ Air and 40/60): - „Plug and play Modul mit kompaktem Design - Automatische Erkennu 1 * 1 ST
Artikelnr. HAAK222-2401
Lieferant:  HAAKE
Luftgekühltes Peltier-Temperatur- modul TM-PE-P Air für Platte-Platte- und Kegel-Platte-Meßgeometrien Peltier Temperaturmodul für HAAKE MARS Rheometer (Modelle: iQ/iQ Air and 40/60): - „Plug and play Modul mit kompaktem Design - Automatische Erkennu 1 * 1 ST
Artikelnr. HAAK222-2401
Lieferant:  HAAKE
Frequently Bought Together