Rotor C35 0.5°/Ti für Mars iQ mit ''Connect Assist'' und Keramikschaft Kegel C35 0.5°/Ti für Messungen an mittelviskosen Proben mit ‘’Connect Assist’’, Keramikschaft und integriertem Ring für Lösemittelfalle Durchmesser: 35 mm Kegelwinkel: 0.5° Abgef 1 * 1 ST
Artikelnr. HAAK222-2111
Lieferant: HAAKE
Frequently Bought Together