AuftragsverfolgungKontakt
Human recombinant Alpha-Synuclein (from E. coli)
1 mg
Artikelnr. ACRBALN-H52H8-1MG
Marketsource
Anbieter:   ACRO Biosystems
Human recombinant Alpha-Synuclein (from<i> E. coli</i>)
Artikelnr. ACRBALN-H52H8-1MG
Anbieter:  ACRO Biosystems
Marketsource
CAS Nummer:  
Human recombinant Alpha-Synuclein (from E. coli)
1 mg
CAS Nummer:  
Preis
690,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Human Alpha-Synuclein protein, His Tag.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 mg
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Purity:
    >90% as determined by SDS-PAGE.
  • Spezies:
    Human
  • Zusammensetzung:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in 100 mM NaAC, pH 7,0. Normally trehalose is added as protectant before Lyophilisation.
  • Cat. No.:
    ACRBALN-H52H8-1MG
  • Ursprung:
    E. coli
  • Gen-ID:
    P37840-1
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Endotoxingehalt:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • Molekulargewicht:
    16,3 kDa
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Tag sequence:
    His Tag
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Protein/Peptid-Name:
    Alpha-Synuclein
  • Proteinsynonym:
    PARK1|SNCA|alpha-Synuclein|NACP
Spezifikationen