AuftragsverfolgungKontakt
Condensers for REVOLVE 3M microscope | Avantor
Condensers for REVOLVE 3M microscope
ELWD Universal-Kondensor - NA 0,30 WD 73 mm
Artikelnr. 630-3323
Anbieter:   DISCOVER ECHO
Condensers for REVOLVE 3M microscope
Artikelnr. 630-3323
Anbieter:  DISCOVER ECHO
Condensers for REVOLVE 3M microscope
ELWD Universal-Kondensor - NA 0,30 WD 73 mm
Preis
1 600,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    ELWD Universal-Kondensor - NA 0,30 WD 73 mm
  • Seq:
    01