AuftragsverfolgungKontakt
Objectives for REVOLVE 3M microscope | Avantor
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan-Achromat (N-Plan) Ölphase Ph3; 1,25 NA; 0,15 mm WD, 100×, 0,15 mm
Artikelnr. ECHLJMAG1009
Anbieter:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Artikelnr. ECHLJMAG1009
Anbieter:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan-Achromat (N-Plan) Ölphase Ph3; 1,25 NA; 0,15 mm WD, 100×, 0,15 mm
Preis
1 530,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    100×
  • Bezeichnung:
    Plan-Achromat (N-Plan) Ölphase Ph3; 1,25 NA; 0,15 mm WD
  • Seq:
    28
  • Arbeitsabstand:
    0,15 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.