AuftragsverfolgungKontakt
Natriumhydroxid, Plätzchen NF, Multikompendial
PE pail, screw top, 12 kg
Artikelnr. 3717-07
Ätzend
Anbieter:   Avantor
Natriumhydroxid, Plätzchen NF, Multikompendial
Artikelnr. 3717-07
Anbieter:  Avantor
CAS Nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid, Plätzchen NF, Multikompendial
Natriumhydroxid, Plätzchen NF, Multikompendial
PE pail, screw top, 12 kg
CAS Nummer:  1310-73-2
Preis
2 066,35 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Caustic soda
  • CAS Nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-Nummer:MFCD00003548
  • Molekulargewicht:40 g/mol
  • Siedepunkt:1390 °C
  • Schmelzpunkt:323 °C
  • Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:1823
  • ADR:8,II
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • NF - Identification A (Sodium):
    Passes Test
  • NF - Identification B (pH):
    ≥11.0
  • NF - Insoluble Substances and Organic Matter:
    Passes Test
  • NF - Potassium (K):
    ≤0.5 %
  • NF - Carbonate (as Na₂CO₃):
    ≤3.0 %
  • NF - Total Alkali:
    95.0 - 100.5 %
  • NF - Content of Sodium:
    54.0 - 59.8 %
  • ChP -Assay:
    97.0 - 100.5 %
  • ChP -Sodium carbonate:
    2.0% max
  • ChP -Identification:
    Passes Test
  • ChP -Alkalinity:
    Passes Test
  • ChP -Clarity and color of solution :
    Passes Test
  • ChP -Chloride :
    0.005 % max
  • ChP -Sulfate :
    0.015 % max
  • ChP -Potassium :
    Passes Test
  • ChP -Aluminum and iron :
     0.1% max
  • ChP -Iron :
    0.001% max
  • ChP -Heavy metal :
    20 ppm max
  • EP/BP - Identification A:
    Passes Test
  • EP/BP - Identification B:
    Passes Test
  • EP/BP - Carbonate (as Na₂CO₃):
    ≤2.0 %
  • EP/BP - Appearance of Solution:
    Passes Test
  • EP/BP - Chloride (Cl):
    ≤200 ppm
  • EP/BP - Sulfate (SO₄):
    ≤200 ppm
  • EP/BP - Iron (Fe):
    ≤10 ppm
  • EP/BP - Assay (NaOH):
    97.0 - 100.5 %
  • JP - Assay:
    95.0 - 101.0 %
  • JP - Identification A:
    Passes Test
  • JP - Identification B:
    Passes Test
  • JP - Clarity and Color of Solution:
    Passes Test
  • JP - Chloride (Cl):
    ≤0.050 %
  • JP - Heavy Metals (as Pb):
    ≤30 ppm
  • JP - Potassium (K):
    Passes Test
  • JP - Carbonate (as Na₂CO₃):
    ≤2.0 %
  • JP - Mercury (Hg):
    Passes Test
  • Endotoxin Concentration (EU/g):
    ≤5
Spezifikationen
  • Packung:
    PE pail, screw top
  • VE:
    12 kg