Natriumhydroxid, Plätzchen NF, Multikompendial
Poly bottle, 500 g
Anbieter: Avantor
Natriumhydroxid, Plätzchen NF, Multikompendial
Artikelnr. 3717-01
Anbieter: Avantor
CAS Nummer: 1310-73-2
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Caustic soda
- CAS Nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL-Nummer:MFCD00003548
- Molekulargewicht:40 g/mol
- Siedepunkt:1390 °C
- Schmelzpunkt:323 °C
- Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1823
- ADR:8,II
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummersds_BAKR3717
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
spec_BAKR3717-01 spec_BAKR3717-07
Produktspezifikation
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- NF - Identification A (Sodium):Passes Test
- NF - Identification B (pH):≥11.0
- NF - Insoluble Substances and Organic Matter:Passes Test
- NF - Potassium (K):≤0.5 %
- NF - Carbonate (as Na₂CO₃):≤3.0 %
- NF - Total Alkali:95.0 - 100.5 %
- NF - Content of Sodium:54.0 - 59.8 %
- ChP -Assay:97.0 - 100.5 %
- ChP -Sodium carbonate:2.0% max
- ChP -Identification:Passes Test
- ChP -Alkalinity:Passes Test
- ChP -Clarity and color of solution :Passes Test
- ChP -Chloride :0.005 % max
- ChP -Sulfate :0.015 % max
- ChP -Potassium :Passes Test
- ChP -Aluminum and iron :0.1% max
- ChP -Iron :0.001% max
- ChP -Heavy metal :20 ppm max
- EP/BP - Identification A:Passes Test
- EP/BP - Identification B:Passes Test
- EP/BP - Carbonate (as Na₂CO₃):≤2.0 %
- EP/BP - Appearance of Solution:Passes Test
- EP/BP - Chloride (Cl):≤200 ppm
- EP/BP - Sulfate (SO₄):≤200 ppm
- EP/BP - Iron (Fe):≤10 ppm
- EP/BP - Assay (NaOH):97.0 - 100.5 %
- JP - Assay:95.0 - 101.0 %
- JP - Identification A:Passes Test
- JP - Identification B:Passes Test
- JP - Clarity and Color of Solution:Passes Test
- JP - Chloride (Cl):≤0.050 %
- JP - Heavy Metals (as Pb):≤30 ppm
- JP - Potassium (K):Passes Test
- JP - Carbonate (as Na₂CO₃):≤2.0 %
- JP - Mercury (Hg):Passes Test
- Endotoxin Concentration (EU/g):≤5
Spezifikationen
- Packung:Poly bottle
- VE:500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.