ProBox Lagerboxen
Interior: 330×250×90 mm, PP
Product Details & Documents
Diese Aufbewahrungsboxen sind ein erstklassiges Organisationssystem, das mit einer Vision von Funktionalität, hoher Qualität und einem klaren skandinavischen Design entwickelt wurde.
- Aus lichtdurchlässigem Material PP (Polypropylen)
- Stapelbar
- Garantiert lebensmittelecht
- Hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen
- Ergonomische Griffe
- Geeignet für die Lagerung bei –40 bis 120 °C
- 100 % recycelbar
Das Volumen der Boxen liegt zwischen 3 und 53 L, wodurch die Serie für eine Vielzahl von Aufbewahrungsanforderungen geeignet ist. Alle Boxen sind modular und stapelbar für eine optimale, platzsparende Lagerung. Die Aussparung und Rillen im Deckel verhindern ein Verrutschen beim Stapeln. Die Boxen sind durchscheinend und der Deckel lässt sich einfach mit zwei breiten und starken grauen Clips anklicken.
Dokumente
MULC2784_TDS
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Kapazität:8 L
- Material:PP
- Seq:03
- B×T×H:Exterior: 390×290×108 mm
Interior: 330×250×90 mm
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.